Principaux documents
AABH97CE82AD
AA BLOCKS, INC.
4-Nitrobenzyl morpholine-4-carbodithioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.39
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-nitrobenzyl morpholine-4-carbodithioate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3S2/c15-14(16)11-3-1-10(2-4-11)9-19-12(18)13-5-7-17-8-6-13/h1-4H,5-9H2
Clé InChI
ZGEUXOYPPBYZSB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1313855-66-1
Synonym
4-Nitrobenzylmorpholine-4-carbodithioate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1313855-66-1