Key Documents
AABH97CE60ED
AA BLOCKS, INC.
4,5-dimethoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.25
Numéro MDL:
Iupac Name
4,5-dimethoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO4/c1-17-11-7-9(13(15)16)10(8-12(11)18-2)14-5-3-4-6-14/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
Clé InChI
POCCMFYSLDOPPP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/55540-38-0
Synonym
4,5-dimethoxy-2-pyrrol-1-ylbenzoic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=55540-38-0