Principaux documents
AABH97CDB7A6
AA BLOCKS, INC.
2-Chloro-3,3,3-trifluoropropene
5 G
219,22 €
25 G
353,51 €
100 G
557,04 €
250 G
1 005,61 €
Réf. du fournisseur: AA01DCFI-5G
219,22 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
219,22 €
25 G
353,51 €
100 G
557,04 €
250 G
1 005,61 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.5
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: AA01DCFI-5G
219,22 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-3,3,3-trifluoro-1-propene
Inchi Code
1S/C3H2ClF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
Clé InChI
OQISUJXQFPPARX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2730-62-3
Synonym
2-Chloro-3,3,3-trifluoropropene
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2730-62-3