49446-U
EN 14105:2003 Monoglyceride Stock Solution
10 mg/mL each component in pyridine, analytical standard
Synonyme(s) :
Biodiesel impurities, Commercial Mixture of Monoglycerides, Monoglycerides
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D6584
DIN EN 14105 (2003)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 1 mL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentration
10 mg/mL each component in pyridine
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protocoles
EN 14105: GC Analysis of Glycerin Impurity in Biodiesel on MET-Biodiesel
Chromatograms
suitable for GCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique