Key Documents
G9277
Sigma-Aldrich
Thiocyanate de guanidine
for molecular biology, ≥99%
Synonyme(s) :
Rhodanure de guanidinium, Thiocyanate de guanidinium
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.16
Numéro Beilstein :
3563461
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.31
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥99%
Forme
powder or crystals
Conditions de stockage
(Tightly closed. Dry. )
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Couleur
colorless to white,
Pf
120-122 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densité
1.29 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Traces de cations
Ba: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Application(s)
agriculture
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Chaîne SMILES 
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clé InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le thiocyanate de guanidine, ou rhodanide de guanidinium, est un composé chimique polyvalent très utilisé dans la recherche en biologie moléculaire et en biochimie. Il se comporte comme un agent chaotropique et perturbe la membrane des cellules et des organites, ce qui facilite la lyse cellulaire et l'isolement des organites. Il sert notamment de puissant dénaturant des protéines, surpassant le chlorhydrate de guanidine sur les protéines en cours de dépliement. Cette propriété est particulièrement intéressante pour purifier les acides nucléiques provenant de lysats cellulaires bruts, séparant efficacement les acides nucléiques des protéines dénaturées.
Durant la purification des acides nucléiques, le thiocyanate de guanidine permet d'inactiver les DNases et RNases, empêchant la dégradation des acides nucléiques et garantissant un meilleur rendement. Sa double faculté à inhiber les enzymes et à dénaturer en fait un outil crucial pour les études sur l'ADN et l'ARN. Outre l'isolement d'acides nucléiques, le thiocyanate de guanidine permet de lyser les cellules et d'inactiver les particules virales durant les extractions d'ARN et d'ADN. Non seulement il perturbe les membranes, mais il dénature aussi les RNases et les DNases, protégeant ainsi de la dégradation enzymatique les acides nucléiques extraits. La polyvalence du thiocyanate de guanidine s'étend jusqu'aux techniques de biologie moléculaire comme la PCR, le northern blotting et le southern blotting. C'est un réactif vital de ces méthodes, où il contribue au succès de l'analyse et de l'amplification des acides nucléiques.
Application
Le thiocyanate de guanidine a été utilisé :
  • pour la lyse des cellules d′une lignée d′adénocarcinome colorectal avant d′isoler l′ARN
  • comme inhibiteur de PCR dans des essais de qPCR triplex d′ADN mitochondrial (mtDNA)
  • pour l′extraction d′ADN de liquide céphalorachidien (LCR)
Agent chaotrope et dénaturant fort ; solubilise les cellules.
Actions biochimiques/physiologiques
Le thiocyanate de guanidine est un agent dénaturant utilisé de routine dans l′isolement de l′ARN. Il est employé comme tampon de stockage pour les échantillons de sang total. Le thiocyanate de guanidine inactive les nucléases et est idéal pour le stockage et la congélation des échantillons fécaux pour les analyses d′ADN. Il est utilisé avec le phénol−chloroforme pour l′extraction de l′ARN.
Caractéristiques et avantages
  • Tensioactif particulièrement polyvalent pour vos recherches en biologie cellulaire et en biochimie.
  • Convient à l'extraction d'ARN dans les applications sensibles de biologie moléculaire.
  • Produit exempt de DNases et RNases.
  • Faible niveau de contamination par les métaux lourds, confirmé par des tests et garantissant la compatibilité du produit avec diverses applications.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Comprehensive PCR-based assay for detection and species identification of human herpesviruses
Johnson G, et al.
Journal of Clinical Microbiology, 38(9), 3274-3279 (2000)
Direct isolation of poly (A)+ RNA from 4 M guanidine thiocyanate-lysed cell extracts using locked nucleic acid-oligo (T) capture
Jacobsen N, et al.
Nucleic Acids Research, 32(7), e64-e64 (2004)
Development of a universal internal positive control
Kavlick MF
Biotechniques, 65(5), 275-280 (2018)
Preservation of nucleic acid integrity in guanidine thiocyanate lysates of whole blood
Kravchenko AV, et al.
Russian Journal of Bioorganic Chemistry, 32(6), 547-551 (2006)
Martin Roszkowski et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 648274-648274 (2021-05-11)
The extraction of high-quality ribonucleic acid (RNA) from tissues and cells is a key step in many biological assays. Guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform (AGPC) is a widely used and efficient method to obtain pure RNA from most tissues and cells. However, it