M5852
2-Mercaptopyridine
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Pf
127-130 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
Clé InChI
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable