D218200
Acide 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoïque)
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Acide 6,6′-dinitro-3,3′-dithiodibenzoïque, DTNB, Disulfure de 3-carboxy-4-nitrophényle, Disulfure de bis(3-carboxy-4-nitrophényle), Réactif d'Ellman
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
powder
Pf
240-245 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable