Principaux documents
317810
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
99%
Synonyme(s) :
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt, Magnesium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.50 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN1CC(=O)O[Mg]OC(=O)C1)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Mg.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Clé InChI
IFRDBGYJSLDMHQ-UHFFFAOYSA-J
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate (disodium magnesium EDTA) can be used as:     
  • A chelating agent in various fields that binds a wide range of polyvalent cations, including calcium.      
  • A nitrogen precursor salt to synthesize nitrogen-doped porous carbon material via direct pyrolysis for supercapacitor applications.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable