Principaux documents
185426
Sigma-Aldrich
o-Toluidine
≥99%
Synonyme(s) :
2-aminotoluène
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Beilstein:
741981
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.26 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
899 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
pb
199-200 °C (lit.)
89-90 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
−28 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
water: slightly soluble
Densité
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3
Clé InChI
RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
o-Toluidine undergoes chemically oxidative polymerization with aniline in the presence of ammonium persulfate as an oxidant in HCl medium[1].
Application
o-Toluidine was used in determination of glucose in biological materials[2]. It was used as precursor in the synthesis of poly(o-toluidine) and copper nanoparticle composite material[3].
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Oxidative copolymers of aniline with o-toluidine: Their structure and thermal properties.
Huang M-R, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 81(8), 1838-1847 (2001)
In situ synthesis of copper nanoparticles and poly (< i> o</i>-toluidine): A metal-polymer composite material.
Mallick K, et al.
Eur. Polymer J., 42(3), 670-675 (2006)
A T Smit et al.
Bioresource technology, 243, 994-999 (2017-07-30)
Enzymatic cellulose hydrolysis of pretreated wheat straw pulp to glucose is enhanced when the hydrolysis is performed in the presence of an aqueous extract of the wheat straw. A relative digestibility increase of about 10% has been observed for organosolv
An o-toluidine method for body-fluid glucose determination.
Kurt M Dubowski
Clinical chemistry, 54(11), 1919-1920 (2008-10-30)
Tania Carreón et al.
Occupational and environmental medicine, 67(5), 348-350 (2009-11-04)
In 1991, the US National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) reported an increased bladder cancer risk in a cohort of 1749 workers potentially exposed to o-toluidine and aniline at a chemical manufacturing plant. As additional information showed that
Questions
1–4 sur 4 questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 réponse
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile ?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 réponse
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile ?
  3. is Ortho toluidine could used as cholorine indicator in water
    1 réponse
    1. This product has not been tested for use in detecting chlorine in water samples. Suitability would have to be determined by the end user, however, there is no reason to suspect that this product would not be acceptable.
      Utile ?
  4. hi. Is o-toluidine the same that stain toluidine blue? cheers Jose
    1 réponse
    1. o-Toluidine and Toluidine Blue are not the same chemically. o-Toluidine has a linear formula of CH3C6H4NH2 and a molecular weight of 107.15 g/mol. Toluidine Blue has a linear formula of C15H16ClN3S · 0.5ZnCl2 with a molecular weight of 373.97 g/mol.
      Utile ?