103799
Pentafluorophenol
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
About This Item
Produits recommandés
product name
Pentafluorophenol, ReagentPlus®, ≥99%
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
solid
Point d'ébullition
143 °C (lit.)
Pf
34-36 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Clé InChI
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-protected amino acid in the presence of dicyclohexylcarbodiimide and ethyl acetate.
- t-Butoxycarbonyl-L-alanylglycinein the presence of 1-ethyl-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride.
- Aliphatic dicarboxylic acids in the presence of pyridine, diisopropylcarbodiimide, and acetonitrile.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup