Merck
SML0927
Diapocynin
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1′-(6,6′-Dihydroxy-5,5′-dimethoxy[1,1′-biphenyl]-3,3′-diyl)bis-ethanone, 4′,4′′′-Dihydroxy-5′,5′′′-dimethoxy-3′,3′′′-biacetophenone (8CI), Dehydrodiacetovanillone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Sélectionner une taille de conditionnement
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H18O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.33
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
Biochem/physiol Actions
Diapocynin, a proposed NADPH oxidase (NOX) inhibitor, is an anti-inflammatory and antioxidant agent.
Diapocynin, a proposed NADPH oxidase (NOX) inhibitor, is an anti-inflammatory and antioxidant agent. Diapocynin attenuates oxidative damage and neuroinflammatory responses in animal model of Parkinson′s disease. Diapocynin reverses deficient motor coordination in LRRK2R1441Gtg mice of PD.
Diapocynin is a covalent dimer of apocynin, and a functional metabolite of the same. It is generated by neutrophil activation via myeloperoxidase-mediated oxidation. Studies show that diapocynin has greater neuroprotection compared to apocynin.
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documents section.
Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Retrouvez la documentation relative aux produits que vous avez récemment achetés dans la Bibliothèque de documents.
Consulter la Bibliothèque de documents