Solutions pour l'eau ultra pure Milli-Q®
Découvrez notre offre étoffée de systèmes pour l'eau ultra pure, conçue pour les scientifiques des temps modernes
TROUVEZ LE SYSTÈME D'EAU DE TYPE 1 PARFAIT POUR VOTRE LABORATOIRE
Vous disposez maintenant d'un choix plus vaste de systèmes d'eau ultra pure (Type 1) Milli-Q® pour satisfaire pleinement les besoins de votre laboratoire (et répondre à ses contraintes).
- Choisissez nos systèmes Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15 de pointe qui offrent un programme de qualification complet, une traçabilité avancée des données, MyMilli-Q™ Remote Care et une surveillance précise du COT. Ayant reçu le label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique), ces systèmes sont certifiés utiliser moins de plastique et moins d'électricité, et sont totalement exempts de mercure [Fiche d'évaluation Design for Sustainability].
- Ou découvrez nos tout derniers systèmes Milli-Q® EQ 7000/08/16 avec leur écran tactile intuitif, leur distribution pratique par Q-POD® et leurs options d'installation gain de place. Ces systèmes offrent des innovations permettant une plus grande souplesse d'utilisation pour s'adapter aux contraintes de votre laboratoire.
LA CERTITUDE DE DISPOSER D'UNE EAU DE QUALITÉ ANALYTIQUE MILLI-Q® DE HAUTE QUALITÉ
Avec un système d'eau ultra pure Milli-Q®, vous avez l'assurance que chaque distribution est de qualité élevée. Les systèmes Milli-Q® IQ et EQ de la série 7 renferment la même combinaison puissante de médias de purification pour fournir une qualité d'eau ultra pure constante jusqu'au niveau de traces. Vous pouvez vous reposer complètement sur la qualité d'eau constante fournie par ces systèmes pour vos expériences critiques.
Systèmes de purification d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
La solution ultime pour l'eau de laboratoire
Dépassent vos attentes les plus exigeantes (de la productivité améliorée à l'impact environnemental réduit).
Système d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
Investissez dans l'efficacité du laboratoire
Découvrez comment le système Milli-Q® IQ 7000 peut changer la façon dont vous travaillez au laboratoire.
Système d'eau pure et ultra pure Milli-Q® EQ 7008/16
Une souplesse d'utilisation qui s'adapte à votre laboratoire
L'expérience authentique de l'eau ultra pure Milli-Q®, conçue pour les scientifiques des temps modernes
QUATRE SYSTÈMES D'EAU DE LABORATOIRE. UNE EXPÉRIENCE MILLI-Q® AUTHENTIQUE.
- Une distribution facile et flexible par Q-POD®. La distribution de l'eau ultra pure est simple, précise et sans effort grâce à la molette du pistolet. Accès à une série de fonctions de distribution utiles au travail quotidien au laboratoire.
- Un contrôle par écran tactile intuitif. Naviguez où vous voulez en seulement quelques clics. L'écran tactile simplifie l'utilisation du système et l'accès aux données.
- Une conception gain de place. Vous n'avez besoin d'interagir qu'avec le distributeur POD et l'écran tactile ; ces systèmes compacts peuvent être facilement intégrés à n'importe quel environnement de laboratoire.
- Un meilleur respect de l'environnement. Ces systèmes compacts ont un impact environnemental réduit par rapport aux systèmes de la génération précédente. Les cartouches de polissage sont plus petites de 33 % et plus légères, et le mode Fermeture de laboratoire économise de l'énergie lorsque le laboratoire est fermé pour une période prolongée.
Comparez les caractéristiques des systèmes d'eau ultra pure
Consultez le tableau de comparaison ci-dessous pour comprendre les similitudes et les différences entre les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ et EQ série 7.
Caractéristiques | Milli-Q® EQ 7000 | Milli-Q® EQ 7008/16 | Milli-Q® IQ 7000 | Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 |
---|---|---|---|---|
Niveau de qualité de l'eau finale | Type 1 (ultra pure) | |||
Qualité d'eau intermédiaire | – | Type 3 (osmosée) | – | Type 2 |
Qualité de l'eau d'alimentation | Prétraitée* | Eau de ville | Prétraitée* | Eau de ville |
Débit de production intermédiaire (l/h) | – | 8 ou 16 | – | 3, 5, 10 ou 15 |
Pack de prétraitement IPAK Gard® | Non | Oui | Non | Oui |
Cartouche de polissage IPAK Meta® | Oui | Non | ||
Cartouche de polissage IPAK Quanta® | Oui | |||
Filtres finaux Application POD-Pak | 6 | |||
Interface par écran tactile | Oui | |||
Mode Fermeture de laboratoire | Oui | |||
Connexion au réseau local et port USB | Oui | |||
Encombrement du système | ++++ | |||
Souplesse d'installation | +++ | ++++ | ||
Souplesse d'installation du Q-POD® : | +++ | ++++ | ||
Nombre de distributeurs Q-POD® | 1 | Jusqu'à 4 | ||
Débits de distribution (l/h) | 3 | 8 | ||
Distribution volumétrique | ++ | ++++ | ||
Distribution au goutte-à-goutte | Non | Oui | ||
Distribution assistée | Non | Oui | ||
Compatible avec MyMilli-Q™ Remote Care | Non | Oui | ||
Gestion des données | ++ | ++++ | ||
Rapports de distribution et QR codes | Non | Oui | ||
Lampe UV oxydative | Mercure | Sans mercure [Fiche d'évaluation "Design for Sustainability"] | ||
Exactitude de la mesure du COT | Analyseur en ligne | Analyseur A10® | ||
Compatible avec l'unité Milli-Q® IQ Element (Brochure) | Non | Oui | ||
Qualification | Non | Oui | ||
Étalonnage/vérification du COT | Non† | Oui | ||
Tests de conformité USP | Non | Oui |
SÉLECTIONNEZ LE SYSTÈME DE PURIFICATION D'EAU DE TYPE 1 QUI VOUS CONVIENT
Le choix du bon système d'eau ultra pure pour votre laboratoire dépendra de plusieurs paramètres, tels que :
- L'eau d'alimentation disponible
- Les volumes quotidiens requis
- Les exigences en matière de surveillance
- Les niveaux de certification attendus
Contactez nos spécialistes en purification d'eau pour discuter du système d'eau ultra pure le mieux adapté à vos besoins.
Ressources apparentées
Brochure : Systèmes d'eau pure et ultra pure Milli-Q® IQ 7003/05/10/15
Brochure : Système d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
Brochure : Systèmes d'eau pure (osmosée) et ultra pure Milli-Q® EQ 7008/16
Brochure : Système d'eau ultra pure Milli-Q® EQ 7000
Brochure : Milli-Q® IQ Element pour l'analyse d'éléments traces
Milli-Q® Lab Water Solutions et l'éco-responsabilité
LED UVC bactéricides pour les applications de l'eau ultra pure
Article technique : Analyses d'eau potable par chromatographie ionique en utilisant de l'eau ultra pure
Article technique : Water for Silica-Sensitive Applications
Article technique : Determination of Toxic Elements in Environmental Analyses
Article technique : Determination of Elemental Impurities in Pharmaceuticals
Article technique : Trace LC-MS/MS Analysis of Hormones in Tap Water
Article technique : Water for Next-Generation Sequencing
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch