Kits de purification d'ARN et d'ADN GenElute™-E
Simplifiez votre workflow de purification d'ADN et d'ARN
Les kits GenElute™-E utilisent une méthode de chromatographie négative pour séparer les molécules en fonction de leur taille, en piégeant les protéines, les lipides et les composants ioniques, tandis que l'ADN et l'ARN circulent dans la colonne. Cette méthode de purification simplifiée offre des avantages significatifs par rapport aux kits de purification classiques à base de silice. La technologie de purification de l'ADN et de l'ARN GenElute™-E Single Spin permet d'extraire et de purifier rapidement l'ADN et l'ARN à partir de cellules de mammifères, d'échantillons de sang, de tissus et de tissus végétaux. Nos tout nouveaux kits GenElute™-E Viral RNA/DNA permettent une purification rapide et fiable de l'ADN et de l'ARN viraux pour les besoins de votre workflow de recherche sur les maladies, y compris sur le SARS-CoV-2. Pour en savoir plus sur nos kits GenElute™-E Viral RNA/DNA, consultez notre guide technique qui démontre leur compatibilité avec une utilisation avec des échantillons d'écouvillons et de selles dans le cadre d'applications de qPCR.
Remarque : les kits GenElute™-E Viral RNA/DNA sont réservés à la recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques. Produit non commercialisé en Europe.
Pour des ressources supplémentaires évaluant les impuretés potentielles des préparations d'acides nucléiques et des inhibiteurs de PCR issus d'échantillons de plantes, explorez nos pages techniques GenElute™-E sur la purification d'ADN et d'ARN standard et végétal, et plongez-vous dans les FAQ GenElute™-E de notre centre de ressources.