Analyses cliniques et médico-légales
En tant que votre partenaire spécialisé dans les analyses cliniques, nous comprenons l'incidence de votre précision et de votre rapidité sur les décisions prises par les professionnels de la santé, les chercheurs et les scientifiques. C'est pourquoi notre offre inégalée de solutions analytiques est soutenue par une qualité garantie et une livraison fiable. Nos réactifs, matériaux de référence et outils optimisés pour les applications permettent d'optimiser chaque étape de votre procédure. De plus, notre équipe vous apporte une assistance technique experte, par exemple pour concevoir et exécuter des tests développés en laboratoire (LDT) pour le diagnostic clinique. Que vous utilisiez des méthodes d'analyse par LC-MS, PCR ou ELISA, nous vous aiderons à améliorer votre précision, afin que les professionnels de santé puissent prendre leurs décisions en toute confiance.
Avantages
- Des soins et une sécurité supérieurs pour les patients : une gamme complète de solutions de diagnostic par LC-MS innovantes et fiables pour des résultats précis
- Un contrôle qualité supérieur : reproductibilité d'un lot à l'autre, vérification de la qualité du produit et détection des contaminants ou des impuretés
- Des réglementations actualisées : un contenu technique très étendu et un support mondial sur l'efficacité des médicaments, la toxicité et la pharmacocinétique
- Rapidité et commodité : tous les produits dont vous avez besoin sont disponibles 24 h/24 et 7 j/7 sur notre plateforme de commerce électronique, avec une livraison rapide et fiable.
Catégories à la une
Matériaux de référence certifiés (MRC) pour les applications d'analyse de toxicologie clinique et de médecine légale, les analyses diagnostiques, le suivi des médicaments thérapeutiques, le dépistage du cannabis, l'analyse environnementale, la recherche pharmaceutique, et le contrôle des aliments et des boissons.
Explorez un large spectre de matériaux de référence certifiés de divers médicaments, drogues illicites et biomarqueurs diagnostiques, qui sauront répondre aux besoins analytiques de votre laboratoire.
Explorez notre sélection de réactifs analytiques de haute qualité pour la chromatographie d'appariement d'ions, la dérivatisation, l'électrochimie et la spectroscopie.
Notre large sélection de colonnes HPLC pour l'analyse de petites et grosses molécules vous permet d'améliorer vos processus de séparation en termes de rétention, résolution, sélectivité et temps d'analyse, tout en réduisant la durée du développement de méthode.
Analyses cliniques basées sur la LC-MS
La LC-MS est une technique analytique puissante de plus en plus utilisée dans les laboratoires cliniques pour analyser des mélanges complexes, et identifier et quantifier diverses substances, telles que des médicaments, des métabolites et des biomarqueurs, dans les échantillons de patients. Elle offre, souvent en combinaison avec des techniques de préparation d'échantillons distinctes et robustes (selon le type d'échantillon et d'analyte) une sensibilité et une sélectivité élevées, permettant d'obtenir des résultats précis et rapides pour des déterminations et des criblages ciblés. La LC-MS est particulièrement utile pour détecter de faibles concentrations d'analytes et pour identifier des composés inconnus, ce qui en fait un outil essentiel pour améliorer les soins aux patients et les résultats des traitements dans les laboratoires de biologie clinique des hôpitaux d'aujourd'hui. Pour obtenir des résultats fiables, il est essentiel de disposer d'étalons appropriés, tels que des matériaux de référence certifiés, afin de garantir des identifications et des quantifications précises.
Applications
Déroulement d'une analyse par LC-MS
Préparation des échantillons
Pour une analyse efficace et exacte, il est essentiel de procéder à une préparation efficace des échantillons. Vous pouvez améliorer votre analyse et protéger votre instrument en concentrant et en purifiant vos échantillons.
Standardisation et étalonnage
Les matériaux de référence sont un élément critique des procédures d'analyse, et plus généralement des programmes d'assurance qualité. Vos instruments et vos essais doivent être qualifiés et étalonnés.
- Produits pharmaceutiques
- Substances illicites
- Biomarqueurs
Séparation et analyse chromatographique
Les colonnes, les solvants, les réactifs et les accessoires ont un effet crucial sur l'exactitude, la fiabilité et l'efficacité de votre analyse. Vous pouvez exploiter les ressources techniques à votre disposition pour optimiser votre approche.
Consultez notre recherche de documents pour trouver des fiches de données de sécurité, des certificats et de la documentation technique.
Applications cliniques de la PCR
Le test de PCR clinique est une technique largement utilisée pour détecter et analyser la présence, la longueur ou la séquence d'un ADN ou d'un ARN à partir d'échantillons biologiques à des fins de diagnostic. Si l'identification de pathogènes, de mutations génétiques ou d'autres marqueurs moléculaires en sont les utilisations les plus courantes, la PCR clinique a des applications plus larges. Elle joue un rôle crucial dans le suivi des traitements, la médecine personnalisée, le traitement du cancer et d'autres applications dans le domaine de la santé.
Le flux de travail de la PCR commence par le prélèvement de l'échantillon, suivi de sa préparation et se termine par l'amplification spécifique de l'ADN/ARN cible. Généralement, l'analyse post-amplification est réalisée par qPCR, où la quantification a lieu en temps réel pendant les cycles d'amplification. Il est également possible d'utiliser la PCR en point final, où les résultats sont mesurés après la fin des cycles d'amplification. L'un des principaux objectifs de la préparation d'une banque d'ADN ou d'ARN pour le séquençage de nouvelle génération (NGS) est de maximiser sa complexité tout en minimisant les biais introduits par la PCR ou toute autre méthode d'amplification. En effet, la qualité de la banque obtenue peut fortement influencer les résultats du séquençage.
Applications
- Dépistage et identification de maladies infectieuses
- Génomique clinique
- Dépistage génétique
- Oncologie
- Dépistage prénatal
Workflow et produits de PCR
Standardisation et étalonnage
Les étalons de référence NGS sont essentiels pour la standardisation et la validation des essais NGS, garantissant que les essais et les instruments sont calibrés et validés pour une performance optimale.
Produits d'oncologie et de NIPT Seraseq®
- Les produits pour l'oncologie Seraseq® constituent les échantillons de référence les plus proches de ceux de patients, hautement multiplexés, pour le profilage des maladies pan-cancéreuses, le suivi des maladies et la validation des biomarqueurs immuno-oncologiques, ce qui facilite la standardisation et la validation analytique des essais NGS.
- Les produits pour les TPNI/NIPT Seraseq® sont des matériaux de référence dérivés de patients et semblables à ceux de patients, qui préservent les caractéristiques de l'ADNfc fœtal et maternel natif. Ils sont compatibles avec de nombreuses technologies et plateformes d'analyse, notamment les méthodes d'estimation de la fraction fœtale basées sur le génome entier (WG) et le polymorphisme mononucléotidique (SNP).
Amplification et analyse des échantillons
- Amorces et sondes à façon, réservées à la recherche (RUO)
- Amorces et sondes à façon, conformes à la norme ISO 13485
- Amorces et sondes cGMP à façon
- Enzymes d'amplification de l'ADN (Taq, par exemple)
- Enzymes de transcription inverse (RT)
- Réactifs d'amplification par PCR, notamment tampons, sels et nucléotides (dNTP)
Analyses cliniques basées sur ELISA
Le dosage immuno-enzymatique ou ELISA (enzyme-Linked Immunosorbent Assay) est une technique d'immunoessai largement utilisée pour le criblage à haut débit et la quantification d'anticorps, de protéines, de peptides et d'autres petites molécules. Les tests ELISA sont généralement effectués sur des plaques de 96 puits. Les plaques peuvent être fournies prêtes à l'emploi pour le diagnostic in vitro (IVD) ou préparées en interne pour les tests développés en laboratoire (LDT).
Applications
- Oncologie
- Maladies infectieuses
- Dépistage de drogues
- Quantification d'hormones
- Fonction immunitaire / immunologie
Workflow et produits pour ELISA
Articles techniques apparentés
- Optimize serum samples for LC-MS/MS-based free testosterone determination using Supel™ BioSPME 96-pin device and validated equilibrium dialysis methods.
- The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
- Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
- Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.
- This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
- Afficher tout (19)
Protocoles apparentés
- This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
- Pouvoir doser avec exactitude certaines protéines dans l'urine est important pour le diagnostic et la prise en charge des maladies.
- Efficient LC-MS separation of methamphetamine enantiomers in urine allows sensitive differentiation of illicit D-methamphetamine from over-the-counter L-methamphetamine.
- Optimized sample prep and chiral chromatography methods for the LC/MS analysis of these drug enantiomers in urine
- This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
- Afficher tout (8)
Trouver d'autres articles et protocoles
Ressources apparentées
- Application Note: Steroid Hormone Analysis in Serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips
The Supel™ Swift HLB sorbent provides good selectivity and sensitivity for steroids in a neutral solution, allowing for dilution with water prior to injection.
- Application Note: Determination of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), Vannabidiol (CBD) and Yheir Metabolites in Serum
Determination of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) and their metabolites in serum by automated protein precipitation and clean-up by dispersive in-tip HybridSPE® coupled with LC-MS/MS.
- Application Note: The Use of DPX HLB Tips and Hamilton® Robot for Extraction of Opioid Drugs from Urine
DPX stands for Dispersive Pipette Extraction, a patented technology that introduces the benefits of solid phase extraction into a revolutionary, easy-to-use pipette tip.
Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour toute question, veuillez formuler une demande d'assistance
ou vous adresser à notre Service Clients :
par e-mail à l'adresse custserv@sial.com