Merck
InicioEspectroscopia atómicaLos doce principios de la química sostenible
Los doce principios de la química sostenible
Los doce principios de la química sostenible
¿Qué es la química sostenible?
El objetivo de la química sostenible es la reducción del impacto químico sobre la salud humana y la eliminación virtual de la contaminación del medio ambiente a través de programas de prevención específicos y sostenibles. La química sostenible busca medios de reacción alternativos y ecológicos y, al mismo tiempo, se esfuerza por acelerar las velocidades de reacción y reducir las temperaturas de reacción.
El concepto de química sostenible aplica soluciones científicas innovadoras a la resolución de los problemas ambientales planteados en el laboratorio. En 1991 Paul T. Anastas, un químico orgánico que trabajaba en la Oficina de Prevención de la Contaminación y Toxinas de la EPA, y John C. Warner desarrollaron los Doce principios de la química sostenible. Estos principios pueden agruparse en «Reducción del riesgo» y «Reducción al mínimo de la huella ecológica». 
¿Quiere ver la Doce principios en acción? Visite nuestro Evaluador cuantitativo de química sostenible DOZN™. También puede explorar nuestras 4 categorías de alternativas más ecológicas.
Los ejemplos de los principios y de la química sostenible
Prevención
1. Prevención
Es mejor prevenir que haya residuos que tratar o limpiar residuos después de su creación.
Ejemplo: Algunos anticuerpos ZooMAb®
Economía atómica
2. Economía atómica
Los métodos sintéticos deben diseñarse para maximizar la incorporación en el producto final de todos los materiales utilizados en el proceso.
Ejemplo: El producto rediseñado Xphos
Síntesis química menos peligrosa
3. Síntesis química menos peligrosa
Siempre que sea posible, los métodos sintéticos deben diseñarse para utilizar y generar sustancias que sean inocuas o de una toxicidad mínima para la salud humana y el medio ambiente.
Ejemplo: Algunos disolventes y unidades estructurales
Diseño de productos químicos más inocuos
4. Diseño de productos químicos más inocuos
Los productos químicos deben ser diseñados para que ejerzan la función deseada reduciendo a la vez al mínimo su toxicidad.
Ejemplo: Algunos termómetros y anticuerpos ZooMAb®
Disolventes y auxiliares inocuos
5. Disolventes y auxiliares inocuos
Debe evitarse la utilización de sustancias auxiliares (por ejemplo, disolventes, agentes de separación, etc.) siempre que sea posible y conseguir que sean inocuas si se utilizan.
Ejemplo: Disolventes más sostenibles
Diseño para la eficiencia energética
6. Diseño para la eficiencia energética
Es necesario reconocer los requisitos energéticos de los procesos químicos por su impacto ambiental y económico, y deben reducirse al mínimo. Si es posible, los métodos sintéticos deben realizarse a temperatura y presión ambiente.
Ejemplo: Ciertos anticuerpos, enzimas, etc.
Uso de materias primas renovables
7. Uso de materias primas renovables
Una materia prima debe ser renovable en vez de agotarse siempre que sea técnica y económicamente factible.
Ejemplo: Disolventes de base biológica
Reducción de derivados
8. Reducción de derivados
La derivatización innecesaria (el uso de grupos bloqueadores, la protección/desprotección, la modificación temporal de procesos físicos/químicos) debe reducirse al mínimo o evitarse en la medida de lo posible, ya que tales pasos requieren reactivos adicionales y pueden generar residuos.
Catálisis
9. Catálisis
Los reactivos catalíticos (lo más selectivos posible) son superiores a los reactivos estequiométricos.
Ejemplo: Ciertos catalizadores de metales de transición
Diseño para la sostenibilidad
10. Diseño para la sostenibilidad
Los productos químicos deben diseñarse de manera que cuando su función acabe se descompongan en productos de degradación inocuos y no persistan en el medio ambiente.
Ejemplo: Tensioactivos biodegradables
Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación
11. Análisis en tiempo real para la prevención de la contaminación
Es necesario seguir desarrollando metodologías analíticas que permitan una vigilancia y un control en tiempo real del proceso antes de la formación de sustancias peligrosas.
Química inherentemente inocua para la prevención de accidentes
12. Química inherentemente inocua para la prevención de accidentes
Las sustancias y la forma de una sustancia utilizada en un proceso químico deben elegirse para que se reduzca al mínimo la posibilidad de accidentes químicos, entre otros liberaciones, explosiones e incendios.
Ejemplo: Ciertos reactivos de Grignard en 2-MeTHF