Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: sulfitos en las gambas
Método analítico: sulfitos en las gambas
Instrumentos y reactivos
Nº de referencia 173016 Espectrofotómetro Spectroquant® VIS Prove 100 o
Nº de referencia 173017 Espectrofotómetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 o
Nº de referencia 173018 Espectrofotómetro Spectroquant ® UV/VIS Prove 600 o
Nº de referencia 109748 Fotómetro Spectroquant® NOVA 30 o
Nº de referencia 109751 Fotómetro Spectroquant® NOVA 60 o
Nº de referencia 173632 Colorímetro Spectroquant® Move 100
Nº de referencia114946 Cubetas rectangulares de 10 mm y/o
Nº de referencia114947 Cubetas rectangulares de 20 mm y/o
Nº de referencia 114944 Cubetas rectangulares de 50 mm
Nº de referencia 101746 Ensayo de sulfitos Spectroquant®
Nº de referencia 109535 Tiras indicadoras universales MColorpHast™ pH 0 - 14
Nº de referencia 137085 Disolución de hidróxido de sodio 0,05 mol/l
Nº de referencia 108418 Titriplex® III
Nº de referencia 116754 Agua para análisis
Reactivo 1
Coloque unos 50 ml de disolución de hidróxido de sodio 0,05 molar en un matraz Erlenmeyer de 100 ml. A continuación, disuelva 0,005 g de Titriplex® III en él y complete hasta la marca con disolución de hidróxido sódico. Enfríe esta disolución con una concentración de EDTA de 50 mg/l en el refrigerador o sobre hielo a unos 0 - 4 °C.
Reacción
En una disolución neutra, los iones sulfito reaccionan con el ácido 2,2’-dinitro-5,5’-ditiodibenzoico (reactivo de Ellmann) para formar un tiosulfato orgánico. Esta reacción produce la liberación de un tiol, que luego se determina fotométricamente.
Intervalo de medida
1,0 – 60,0 mg/l de SO32-
Preparación de la muestra
Homogeneice en un mezclador 10 g de gambas listas para cocinar y 50 ml de disolución de hidróxido de sodio/EDTA enfriada durante aproximadamente 1 minuto. Luego transfiera toda la muestra, con la ayuda de otros 50 ml de disolución de hidróxido de sodio/EDTA y 100 ml de agua para análisis enfriada en hielo, a un matraz aforado de 250 ml y agite en un agitador magnético durante unos 20 min. Debe desaparecer cualquier espuma que haya. Después complete hasta la marca con agua para análisis y agite el matraz para homogeneizar. A continuación, filtre a través de un filtro estriado, descartando los primeros mililitros.
Nota: las gambas deben procesarse rápidamente, ya que los sulfitos se oxidan muy deprisa en el aire. Los paquetes abiertos solo tienen aproximadamente ¼ del contenido original después de 24 horas.
Análisis
La medición se lleva a cabo con el conjunto de ensayo antes mencionado.
Cálculo
Valor medido [mg/l] x 25 = contenido de sulfitos [mg/kg] (kg y l igualados)
Resultados
Se analizaron diferentes muestras de gambas.