Merck
InicioFotometría y reflectometríaMétodo analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para DQO/cloruro
Método analítico: Garantía de calidad analítica, patrón para DQO/cloruro
Reactivos:
Nº de referencia 102400 Hidrogenoftalato de potasio para análisis, patrón volumétrico
Nº de referencia 106406 Cloruro de sodio Suprapur®
Nº de referencia 116754 Agua para análisis
Preparación de una disolución de dilución de cloruro:
Disuelva 32,9 g de cloruro sódico (sin materia orgánica, p. ej. Suprapur®) en un matraz volumétrico de 1000 ml calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con agua destilada. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 20 g/l de Cl-
Preparación de una disolución patrón de DQO:
Disuelva 0,851 g de hidrogenoftalato de potasio en un matraz volumétrico de 100 ml calibrado o de conformidad comprobada y complete hasta la marca con disolución de dilución. La disolución madre preparada de acuerdo con este procedimiento tiene una concentración de 10 000 mg/l de DQO y 20 g/l de Cl-. A partir de esta disolución patrón se pueden preparar otras concentraciones experimentales diluyendo como corresponda con disolución de dilución.
Estabilidad:
Si se almacenan en un lugar fresco (refrigerador), la disolución de dilución de 20 g/l de Cl- y la disolución patrón de 10 000 mg/l de DQO / 20 g/l de Cl- permanecen estables durante un mes. Cuando se almacenan en condiciones de frío adecuadas (refrigerador), las disoluciones experimentales diluidas permanecen estables, dependiendo de la concentración respectiva, durante aproximadamente una semana a un mes.