Merck
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2 application for HPLC
Materiales
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Warfarina
analytical standard
Warfarina
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-Warfarin
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-Warfarin
≥97% (HPLC)
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Columna para HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V2
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm