Merck
Enantiomers
Enantiomers suitable for GC
Materiales
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
γ-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
γ-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24307)
oven
90 °C, 1 °C/min to 135 °C, 5 °C/min to 240 °C
inj. temp.
300 °C
detector
FID, 300 °C
carrier gas
helium, 20 cm/sec
injection
1 μL 100:1 split
sample
500 μg/mL in methylene chloride
Descripción
Información legal
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC