Merck
Crimp Top Vial for Thin Seal volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Crimp Top Vial for Thin Seal
Crimp Top Vial for Thin Seal volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Products
Categoría de producto
Altura (mm)
Diámetro externo (OD, mm)
Volumen (ml)
Tipo de cierre
Color
Material de botella del vial
Color de botella del vial