Verapamil hydrochloride
Sinónimos:
(±)-Verapamil hydrochloride, 5-[N-(3,4-Dimethoxyphenylethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropylvaleronitrile hydrochloride
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3CH2CH2N(CH3)(CH2)3C[C6H3(OCH3)2][CH(CH3)2]CN · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
491.06
Products
Peso de la fórmula
Alias del gen
Fabricante
Punto de fusión [° C]
Forma física
Agencia
Formato
Aplicación
Familia de API
Tipo de material de referencia
Showing 1-3 of 3