Merck
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol ≥95%
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol
(1S,2S,5R)-(+)-Neomenthol ≥95%
Sinónimos:
(+)-Neomenthol, (1S,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, D-Neomenthol, [1S-(1β,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20O
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Products
Categoría de producto
Marca
Punto de ebullición [° C]
Peso de la fórmula
Punto de fusión [° C]
Forma física
Pureza
Grupo funcional
Clase Markush
Grupo Markush
Isómero óptico