Nombre del producto
Medio de Eagle modificado de Dulbecco, glucosa elevada HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Número de producto
d6171
Marca de producto
sigma
Número CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
Appearance (Turbidity)Clear
Appearance (Form)Solution
pH7.0 - 7.6
Osmolality283 - 313 mOs/kg
Cell Culture Testing - MTTPass
Cell LineCell Line - Cell Types
SterilityPass
Endotoxin Level<= 1 EU/ml
Glucose Concentration4.05 - 4.95 g/l