Nombre del producto
BLUeye Prestained Protein Ladder room temperature stable molecular weight markers
Número de producto
94964
Marca de producto
sigma
Número CAS
Peso molecular
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Report Results
APPEARANCE (FORM)Liquid
SDS GEL ELECTROPHORESIS12 prestained proteins (native molecular weight of) 5.6 kda 10.5 kDa 14.5 kDa 21.1 kDa 30.1 kDa 41.9 kDa 54 kDa 70.3 kDa 92 kDa132 kDa 175 kDa 235 kDa