Nombre del producto
N-Adipoylglycine analytical standard
Referencia del producto
53603
Marca de producto
sial
Número de CAS
66060-81-9
Peso molecular
203.19
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White to Off White |
APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 95.0 % |
PROTON NMR SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
EXPIRY PERIOD | 36 MONTHS |