Nombre del producto
N-(2-Hydroxybenzoyl)pyrrolidine 97%
Referencia del producto
642932
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
98841-68-0
Peso molecular
191.23
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER OR CRYSTALS |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
ELEMENTAL ANALYSIS | CARBON 66.7%-71.5% |
NITROGEN 7.0%- 7.6% | |
GAS LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED DECEMBER 10, 2008 RJM |