Nombre del producto
2,5-Dichlorothiophene-3-sulfonamide 97%
Referencia del producto
542768
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
53595-68-9
Peso molecular
232.11
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE | WHITE TO TAN POWDER, CRYSTALS, CRYSTALLINE |
POWDER AND/OR CHUNKS | |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE. |
TITRATION | 96.5-103.5% (WITH AGNO3 AFTER O2 COMBUSTION) |
HIGH PRESSURE LIQUID | 96.5% (MINIMUM) |
APPROVED JANUARY 10, 2008 RJM |