Nombre del producto
1-(2-Fluorophenyl)piperazine 97%
Referencia del producto
444804
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
1011-15-0
Peso molecular
180.22
Ensayo
Especificación
APPEARANCE (COLOR)Colorless to Yellow
APPEARANCE (FORM)Liquid or Solid
TITRATION (NT) HCLO4 0.1M96.5 - 103.5 %
PURITY (GC AREA %)≥ 96.5 %
INFRARED SPECTRUMCONFORMS TO STRUCTURE