Nombre del producto
Sodium methanesulfinate technical grade, 85%
Referencia del producto
433063
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
20277-69-4
Peso molecular
102.09
Ensayo | Especificación |
---|---|
Appearance (Form) | Conforms to Requirements |
Powder and/or Chunks | |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Purity (Titration by HClO4) | ≥82.5 % |