Nombre del producto
Hydroquinine hydrobromide hydrate 98%
Referencia del producto
341320
Marca de producto
aldrich
Número de CAS
207386-86-5
Peso molecular
407.34 (anhydrous basis)
Ensayo | Especificación |
---|---|
APPEARANCE (COLOR) | White |
APPEARANCE (FORM) | Powder |
ARGENTOMETR. TITRATION | 97.5 - 102.5 % |
PURITY (HPLC AREA %) | ≥ 97.5 % |
OPTICAL ROTATION | -100.0 ± 3.0 Degrees |
CONCENTRATION | C=1.9, H2O |
WATER | ≥ 2.1 % |
INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |