Desarrollo de procesos flexibles en mamíferos
Tanto si usted necesita el desarrollo completo del proceso como si necesita transferir su proceso a nuestras instalaciones de productos biológicos en mamíferos en cualquier fase, nos basamos en su línea celular o proceso existentes. Adoptamos un enfoque basado en el riesgo y aplicamos una estrategia de CMC bien equilibrada que combina velocidad y coste, a la vez que mantenemos los más altos niveles de calidad.
Aprovechando los datos de sus procesos y moléculas, identificamos posibles mejoras de los procesos y ofrecemos opciones estratégicas para su optimización. Nuestras tecnologías de plataforma y nuestros más de 35 años de experiencia en el desarrollo de procesos nos permiten agilizarlos, reduciendo el tiempo de comercialización.
“Merck respetó nuestro calendario e iniciamos nuestro ensayo clínico como estaba previsto. La habilidad y la experiencia del equipo fueron fundamentales para identificar formas de acelerar el proyecto y equilibrar adecuadamente la velocidad y el riesgo.”
- Cita de clientes sobre nuestros servicios de CDMO
Servicios de desarrollo de procesos en mamíferos
- Desarrollo o transferencia de procesos upstream y downstream
- Cribado de medios y nutrientes
- Fabricación de bancos de células maestras
- Desarrollo de la formulación
- Modelo de reducción de escala para la optimización de procesos
- Modelo de escalado directo y acelerado
- Caracterización del proceso
- Validación del proceso
Plataforma de purificación downstream simplificada
Utilizamos cromatografía en modo mixto para sustituir la purificación en dos etapas típica de la cromatografía de intercambio de cationes y aniones. La cromatografía aniónica en modo mixto combina el intercambio de aniones y la interacción hidrófoba para eliminar todas las impurezas, como las proteínas, el ADN y los agregados de las células hospedadoras de una manera más eficiente con una calidad equivalente. La minimización del número de pasos de cromatografía reduce las necesidades de material, lo que provoca una reducción de los COGS en la purificación.
Sólidos conocimientos analíticos
Colabore con un equipo especializado de profesionales con gran conocimiento teórico y práctico sobre el desarrollo y la validación de métodos analíticos, el control de calidad y la normativa. Adoptando un enfoque adecuado a cada fase, adaptamos su panel analítico a lo largo de las fases clínicas y de comercialización, cumpliendo los requisitos para la presentación de solicitudes de registro y su aprobación.
Cubrimos los requisitos analíticos a lo largo de todo el ciclo de vida de su producto, incluido el desarrollo de líneas celulares de mamíferos, el desarrollo y la transferencia de procesos, la formulación, la optimización de paneles, la validación y la liberación de las sustancias farmacéuticas.
Nuestras capacidades analíticas abarcan una amplia variedad de técnicas:
- Control durante el proceso
- Métodos de alto rendimiento
- Métodos de plataforma
- Desarrollo de métodos personalizados
- Ensayos de unión (ELISA, Biocore)
- Ampliación de la caracterización
- Cobertura y caracterización de HCP
- Método multi-atributo
- Resolución de problemas
- Gran pericia en espectrometría de masas
Recursos de productos relacionados
- Mammalian Biologics CDMO Services to bring your program to the next stage
Where ever you join us, our experts ensure flawless tech transfer and robust, scalable processes for your large-scale manufacturing needs.
- A Molecule’s Journey Break Down Roadblocks to Clinical Success
A guidebook for today’s biopharma executives seeking to navigate through the important considerations necessary to successfully bring a molecule to the clinic.
- Optimize the Formulation for a Monoclonal Antibody
This case study shows, how our innovative, custom solutions and decades of expertise allow to effectively balance cost, speed and risk when optimizing drug substance formulations in an accelerated timeframe.
- Reduce the Level of Host Cell Proteins in the Bioreactor Harvest
Learn how conceptualized and effective approaches help to address process development challenges such as HCP removal, in an accelerated timeframe.
- Scale your Process Directly from 3L to 2000L
In this case study we showcase how to advance a drug candidate into the clinic and ultimately onto the market faster.
Nuestro historial
Póngase hoy mismo en contacto con nosotros y comente su calendario y estrategia con nuestros expertos en desarrollo de procesos.
Solicite información a nuestros expertos en desarrollo de procesos.