V900437
Thymine
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
2,4-Dihydroxy-5-methylpyrimidine, 5-Methyluracil
About This Item
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Análisis
99%
mp
~320 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable