V900388
Sodium deoxycholate
Vetec™, reagent grade, ≥97%
Sinónimos:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
mol peso
micellar avg mol wt 1200-5000
número de agregación
3-12
técnicas
protein quantification: suitable
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
Clave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)