V900134
Ácido L-ascórbico
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinónimos:
Ácido L-treoascórbico, Factor antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Línea del producto
Vetec™
Ensayo
99%
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
190-194 °C (dec.)
cadena SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?