TA9H97BAF25D
Targetmol Chemicals Inc.
TB500 acetate(885340-08-9 free base)
About This Item
Iupac Name
(2S,5S,8S,11S,14S,17S,20S)-2-(3-amino-3-oxopropyl)-14,17-bis(4-aminobutyl)-8-(2-carboxyethyl)-5,11-bis((R)-1-hydroxyethyl)-20-isobutyl-4,7,10,13,16,19,22-heptaoxo-3,6,9,12,15,18,21-heptaazatricosanoic acid--acetic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C38H68N10O14.C2H4O2/c1-19(2)18-27(42-22(5)51)35(58)44-23(10-6-8-16-39)32(55)43-24(11-7-9-17-40)33(56)47-30(20(3)49)36(59)45-25(13-15-29(53)54)34(57)48-31(21(4)50)37(60)46-26(38(61)62)12-14-28(41)52;1-2(3)4/h19-21,23-27,30-31,49-50H,6-18,39-40H2,1-5H3,(H2,41,52)(H,42,51)(H,43,55)(H,44,58)(H,45,59)(H,46,60)(H,47,56)(H,48,57)(H,53,54)(H,61,62);1H3,(H,3,4)/t20-,21-,23+,24+,25+,26+,27+,30+,31+;/m1./s1
Clave InChI
QQPHIKZJJGWYIR-PFWNPZQHSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/TB500 acetate(885340-08-9 free base)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)