Merck
TA9H93CFC26A
Targetmol Chemicals Inc.
1,1,1,1-Kestohexaose
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
990.87
Iupac Name
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2S,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-2-((((2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Inchi Code
1S/C36H62O31/c37-1-12-18(44)24(50)25(51)31(61-12)67-36(30(56)23(49)17(6-42)66-36)11-60-35(29(55)22(48)16(5-41)65-35)10-59-34(28(54)21(47)15(4-40)64-34)9-58-33(27(53)20(46)14(3-39)63-33)8-57-32(7-43)26(52)19(45)13(2-38)62-32/h12-31,37-56H,1-11H2/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27+,28+,29+,30+,31-,32-,33-,34-,35-,36+/m1/s1
Clave InChI
BWRYDXSZCCQXIF-TWMOFSFSSA-N
temp. de almacenamiento
-80/-20
Purity
99.34%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
Product Link
https://www.targetmol.com/compound/1,1,1,1-Kestohexaose
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/1,1,1,1-Kestohexaose
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)