Merck
SY3H99DF01E7
Synthonix Corporation
cis-3-fluoro-4-methoxy-pyrrolidine;hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.6
Número MDL:
Iupac Name
(3R,4S)-3-fluoro-4-methoxypyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FNO.ClH/c1-8-5-3-7-2-4(5)6;/h4-5,7H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5+;/m1./s1
Clave InChI
ZWYUPOATRRHOKQ-JBUOLDKXSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/83448.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/83448.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)