Merck
SY3H996B9242
Synthonix Corporation
1-(2-fluorophenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c12-9-5-2-1-4-8(9)11(10(13)14)6-3-7-11/h1-2,4-5H,3,6-7H2,(H,13,14)
Clave InChI
SUVDKDZUAMNVGY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77888.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77888.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)