Merck
SY3H990F91C4
Synthonix Corporation
5-tert-butyl-3-isothiazolamine
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.25
Número MDL:
Iupac Name
5-(tert-butyl)isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H12N2S/c1-7(2,3)5-4-6(8)9-10-5/h4H,1-3H3,(H2,8,9)
Clave InChI
WWZIRENXMOAEIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
PALE-YELLOW SOLID
Product Link
https://synthonix.com/11822.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11822.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)