Merck
SY3H990F845B
Synthonix Corporation
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.67
Número MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-4H-pyrano[4,3-d][1,3]thiazol-2-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2OS.ClH/c7-6-8-4-1-2-9-3-5(4)10-6;/h1-3H2,(H2,7,8);1H
Clave InChI
QEKDSMUYYQIGCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1973.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1973.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)