Merck
SY3H990F834A
Synthonix Corporation
1-(Benzo[b]thiophen-7-yl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.32
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-benzothien-7-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C12H14N2S/c1-2-10-4-9-15-12(10)11(3-1)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,9,13H,5-8H2
Clave InChI
KAIYEAVSYUNYRS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73816.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73816.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)