Merck
SY3H990F82D0
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloro-2-methylbenzo[d]thiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.56
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-4-chloro-2-methylbenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C8H5BrClNS/c1-4-11-8-6(10)2-5(9)3-7(8)12-4/h2-3H,1H3
Clave InChI
BHBTYRGSMHBCSR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47666.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47666.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)