Merck
SY3H990F8219
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-isopropylthiazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.11
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c1-4(2)6-8-5(7)3-9-6/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
MIHUGKROHGQVQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/2063.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2063.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)