Merck
SY3H98B97EE4
Synthonix Corporation
3,4,5-Trichlorophthalic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.47
Número MDL:
Iupac Name
3,4,5-trichlorophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H3Cl3O4/c9-3-1-2(7(12)13)4(8(14)15)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
QGXQXRTVKOXDDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75801.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75801.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)