Merck
SY3H98B97C98
Synthonix Corporation
Methyl 5,6-Bis(benzyloxy)nicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
349.39
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5,6-bis(benzyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C21H19NO4/c1-24-21(23)18-12-19(25-14-16-8-4-2-5-9-16)20(22-13-18)26-15-17-10-6-3-7-11-17/h2-13H,14-15H2,1H3
Clave InChI
PSVCTQIHBPBAMT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75068.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75068.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)