Merck
SY3H98B97A2C
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3,5-dimethoxybenzoic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
200.17
Número MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
LDJAUDBJSALIOX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74613.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74613.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)