SY3H98B979EE
Synthonix Corporation
7-Ethynyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
About This Item
Iupac Name
7-ethynyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c1-2-6-3-7-9(10-4-6)11-8(12)5-13-7/h1,3-4H,5H2,(H,10,11,12)
Clave InChI
XIVONTWDADBNCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77034.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77034.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)