SY3H98B978E3
Synthonix Corporation
(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-Dimethylspiro[7,8,9,11,12,13,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-6,2'-oxirane]-3,17(10H,14H)-dione
About This Item
Iupac Name
(8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,13,15,16-octahydrospiro[cyclopenta[a]phenanthrene-6,2'-oxirane]-3,17(10H,14H)-dione
Inchi Code
1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1
Clave InChI
GFNJDRLFFJDJAC-YCNUYBHRSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77144.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)