Merck
SY3H98B97635
Synthonix Corporation
2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
Iupac Name
2-cyano-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-4,8,12H,5H2,(H,13,14)
Clave InChI
LGFZBEPKZGLLAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74300.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74300.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)