Merck
SY3H98B97479
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-(2,2-difluoroethyl)-3,5-dimethylpyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.06
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-(2,2-difluoroethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H9BrF2N2/c1-4-7(8)5(2)12(11-4)3-6(9)10/h6H,3H2,1-2H3
Clave InChI
IZDUJIAEQDMFGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75266.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75266.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)